Cloreto de estrôncio hexahidratado, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Fórmula:
SrCl₂·6H₂O Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 61 °C Densidade: 1,93 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149865 Número CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |