Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Magnesium dichloride
25107.292EA 43.7 EUR
25107.292 25107.361
Cloreto de magnésio hexahidratado ≥97%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 117
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm