Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-101.0% (por análise complexométrica), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Magnesium dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05833.0250 1.05833.1000 1.05833.5000 1.05833.9025
1.05833.0250EA 35.6 EUR
1.05833.0250 1.05833.1000 1.05833.5000 1.05833.9025
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-101.0% (por análise complexométrica), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Certificações: Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 117
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Identity conforms
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water) 5.0 - 6.5
Acidity or alkalinity passes test
Bromide (Br) ≤ 0.05 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Ba (Barium) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.003 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.005 %
Water 51.0 - 55.0 %