Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado 99-102% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0288-1KGEA 112 EUR
0288-1KG 0288-100G 0288-500G
Cloreto de magnésio hexahidratado 99-102% ACS
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 1412 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Ammonium <0.002%
Barium ≤0.005%
Calcium ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%
Sulphate ≤0.002%