Cloreto de magnésio hexahidratado ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Fórmula:
MgCl₂·6H₂O Ponto de ebulição: 1412 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 117 °C (decomposição) Densidade: 1,570 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149781 Número CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |