Print…
Cloreto de cálcio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
21108-5KG 21108-500G
SIAL21108-5KGEA 526 EUR
SIAL21108-5KG SIAL21108-500G
Cloreto de cálcio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cálcio hexahidratado
Fórmula: CaCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 219.08 g/mol
Ponto de Fusão: 29.54
Densidade: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149616
Número CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660