Print…
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
10680.04EA 55.9 EUR
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (baseado em metais), Puratronic®
Calcium chloride hydrate
Purity: 99.9965% CAS No.: 7774-34-7 Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6) Formula Weight: 110.99(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.71 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149616
Fórmula: CaCl₂·H₂O
Ponto de Fusão: 29,54 °C
Densidade: 1,71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 22691-02-7
EINECS: 607-129-7
Merck Index: 14,1659