Print…
Cloreto de cálcio hexahidratado 97+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
389250010 389250025
ACRO389250010EA 31.7 EUR
ACRO389250010 ACRO389250025
Cloreto de cálcio hexahidratado 97+%, extra puro
Cloreto de cálcio hexahidratado
Fórmula: CaCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 219.08 g/mol
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 1.71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149616
Número CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)