Print…
Cloreto de cálcio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
21097-1KG 21097-250G
SIAL21097-1KGEA 310 EUR
SIAL21097-1KG SIAL21097-250G
Cloreto de cálcio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 147.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 176
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660