Cloreto de cálcio dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12312.36
12312.A3
12312.36EA
78.9
EUR
12312.36
12312.A3
Cloreto de cálcio dihidratado ≥99%
Cloreto de cálcio dihidratado
Purity: 99% min
CAS No.: 10035-04-8
Molecular Formula: CaCl2.2H2O
Formula Weight: 147.02 (110.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 0.835
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149613
Fórmula:
CaCl₂·2H₂O Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 176 °C Densidade: 0,835 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149613 Número CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 14,1659 |