Print…
Cloreto de cálcio dihidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 44.8 EUR
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Cloreto de cálcio dihidratado 99+% para análise
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 0,83 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm