Cloreto de cálcio dihidratado 77 - 80% ≥77-80%, floco, extra puro para secagem
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
123350025
123350100
ACRO123350025EA
151
EUR
ACRO123350025
ACRO123350100
Cloreto de cálcio dihidratado 77 - 80% ≥77-80%, floco, extra puro para secagem
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula:
CaCl₂·2H₂O Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 175 °C Densidade: 0,83 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149613 Número CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Appearance | White to light grey Flakes |
Titration Complexometric | 77 to 80 % (CaCl2) |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |