Print…
Cloreto de bário dihidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21715.263EA 41.8 EUR
21715.263 21715.296
Cloreto de bário dihidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de bário dihidratado
Fórmula: BaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1560 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 960 °C
Densidade: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149154
Número CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm