Print…
Cloreto de bário dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Barium dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
1.01719.0500EA 53.6 EUR
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
Cloreto de bário dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Cloreto de bário dihidratado
Fórmula: BaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 244.27 g/mol
Ponto de ebulição: 1560
Ponto de Fusão: 960
Densidade: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149154
Número CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Encomendar
Solubility 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 963 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 244.28 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 1560 °C (anhydrous substance)
Density 3.86 g/cm3
pH 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials