Print…
Cloreto de bário dihidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Barium dichloride
MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 70 EUR
1.01717.1000 1.01717.9050
Cloreto de bário dihidratado, Supelco®
Cloreto de bário dihidratado
Fórmula: BaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 244.27 g/mol
Ponto de ebulição: 1560
Ponto de Fusão: 960
Densidade: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149154
Número CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971