Print…
Cloreto de bário dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12905.0B A12905.0I A12905.30
A12905.0BEA 59.4 EUR
A12905.0B A12905.0I A12905.30
Cloreto de bário dihidratado ≥99%
Cloreto de bário dihidratado
Purity: 99+% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Fórmula: BaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1560 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C (-2H₂O)
Densidade: 3,097
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149154
Número CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971