Cloreto de bário dihidratado ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 10326-27-9
Molecular Formula: BaCl2.2H2O
Formula Weight: 244.28 (208.25anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.097
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 113° -2H2O
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149154
Fórmula:
BaCl₂·2H₂O Ponto de ebulição: 1560 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 113 °C (-2H₂O) Densidade: 3,097 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149154 Número CAS: 10326-27-9 EINECS: 600-412-6 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,971 |