Volframato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
72069-100G
72069-25G
SIAL72069-100GEA
251
EUR
SIAL72069-100G
SIAL72069-25G
Volframato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Volframato de sódio dihidratado
Fórmula:
Na₂WO₄·2H₂O Ponto de Fusão: 100 °C Densidade: 3,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149190 Número CAS: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |