Print…
Volframato de sódio dihidratado ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
28195.238EA 120 EUR
28195.238 28195.460
Volframato de sódio dihidratado ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Volframato de sódio dihidratado
This product is not suitable for the Colin reaction.
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso Molecular: 329.85 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Encomendar
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm