Print…
Volframato de sódio dihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
1.06673.0250EA 169 EUR
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
Volframato de sódio dihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Volframato de sódio dihidratado
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Encomendar
Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)