Print…
Volframato de sódio dihidratado ≥99%, Purum, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
14304-6X500G
14304-6X500GEA 1144.47 EUR
14304-6X500G
Volframato de sódio dihidratado ≥99%, Purum, Fluka™
Volframato de sódio dihidratado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso Molecular: 329.85 g/mol
Ponto de Fusão: 698 °C
Densidade: 4.18 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Encomendar
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %