Volframato de sódio dihidratado 99.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
36489.22
36489.36
36489.22EA
81.4
EUR
36489.22
36489.36
Volframato de sódio dihidratado 99.0-101.0% ACS
Volframato de sódio dihidratado
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 10213-10-2
Molecular Formula: Na2WO4.2H2O
Formula Weight: 329.86 (293.83anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.250
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8698
MDL No.: MFCD00149190
Fórmula:
Na₂WO₄·2H₂O Peso Molecular: 329.85 g/mol Ponto de Fusão: 100 °C (-2H₂O) Densidade: 3.250 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149190 Número CAS: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 14,8698 |