Print…
Volframato de sódio dihidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
424470050 424475000 424471000
ACRO424470050EA 25.9 EUR
ACRO424470050 ACRO424475000 ACRO424471000
Volframato de sódio dihidratado 99+% ACS
Volframato de sódio dihidratado
Fórmula: Na₂WO₄·2H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149190
Número CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Gravimetry 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %