Print…
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate monohydrate
28120.231EA 49.8 EUR
28120.231 28120.297
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado ≥99%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaHSO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 183 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149210
Número CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm