Print…
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06352.0500 1.06352.9050
1.06352.0500EA 60.3 EUR
1.06352.0500 1.06352.9050
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaHSO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 183 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149210
Número CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Encomendar
Solubility 1080 g/l (20 °C)
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 138.07 g/mol
Bulk Density 900 - 970 kg/m3
Density 2.12 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material