Hidrogénossulfato de sódio monohidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Sodium bisulphate monohydrate
13799.36
13799.A1
13799.A7
13799.36EA
75.7
EUR
13799.36
13799.A1
13799.A7
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado, grade reagente
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado
CAS No.: 10034-88-5
Molecular Formula: NaHSO4.H2O
Formula Weight: 138.07 (120.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 183° dec.
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149210
Fórmula:
NaHSO₄·H₂O Ponto de Fusão: ∼183 °C (decomposição) Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149210 Número CAS: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8586 |