Print…
Sulfato de sódio decahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71969-1KG 71969-500G
SIAL71969-1KGEA 178 EUR
SIAL71969-1KG SIAL71969-500G
Sulfato de sódio decahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de sódio decahidratado
Fórmula: Na₂SO₄·10H₂O
Ponto de ebulição: 1429 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149189
Número CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755