Print…
Sodium sulfate decahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 468 EUR
1.06642.2500 1.06642.9025
Sodium sulfate decahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Sulfato de sódio decahidratado
Fórmula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso Molecular: 322.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1429
Ponto de Fusão: 32.4
Densidade: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149189
Número CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755