Print…
Sulfato de lítio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
62612-100G 62612-500G
SIAL62612-100GEA 124 EUR
SIAL62612-100G SIAL62612-500G
Sulfato de lítio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de lítio monohidratado
Fórmula: Li₂SO₄·H₂O
Peso Molecular: 127.96 g/mol
Ponto de Fusão: 120
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149766
Número CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4