Sulfato de lítio monohidratado ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Melting Point: 130° -H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00149766
Fórmula:
Li₂SO₄·H₂O Ponto de Fusão: 130 °C (-H₂O) Densidade: 2,06 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149766 Número CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |