Print…
Sulfato de lítio monohidratado 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218331000 218330010
ACRO218331000EA 30.4 EUR
ACRO218331000 ACRO218330010
Sulfato de lítio monohidratado 99+%, puro
Sulfato de lítio monohidratado
Fórmula: Li₂SO₄·H₂O
Peso Molecular: 127.96 g/mol
Ponto de Fusão: 860 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149766
Número CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)