Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado ≥98%, Purificado
Fornecedor: VWR Chemicals
27905.293EA 34 EUR
27905.293 27905.362
Tiossulfato de sódio pentahidratado ≥98%, Purificado
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm