Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
1.06516.0500EA 49.7 EUR
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
Tiossulfato de sódio pentahidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Peso Molecular: 248.19 g/mol
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)