Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0484-2.5KGEA 309 EUR
0484-2.5KG 0484-500G
Tiossulfato de sódio pentahidratado, alta pureza
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%