Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
123370010 123370025 123370250
ACRO123370010EA 33.9 EUR
ACRO123370010 ACRO123370025 ACRO123370250
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99+%, extra puro
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Ponto de Fusão: 48,5 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
pH 6 to 8.4 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤5 ppm