Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71505-1KG 71505-250G
SIAL71505-1KGEA 243 EUR
SIAL71505-1KG SIAL71505-250G
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Ponto de ebulição: ∼650 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806