Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
28015.294EA 43 EUR
28015.294 28015.261
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Peso Molecular: 156,01 g/mol
Ponto de ebulição: < 650 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm