Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
28011.291EA 34.6 EUR
28011.291 28011.260 28011.360 28011.460
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Peso Molecular: 156,01 g/mol
Ponto de ebulição: < 650 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm