Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
1.06345.1000EA 87.6 EUR
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Ponto de ebulição: ∼650 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806