Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06342.0250
1.06342.1000
1.06342.2500
1.06342.0250EA
24.7
EUR
1.06342.0250
1.06342.1000
1.06342.2500
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula:
NaH₂PO₄·2H₂O Peso Molecular: 156.01 g/mol Ponto de ebulição: ∼650 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 60 Densidade: 1.91 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149209 Número CAS: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 ALCANCE: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Solubility | 850 g/l (20 °C) |
Melting Point | 60 °C |
Molar Mass | 156.02 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.915 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C) |