Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
A11316.0E
A11316.36
A11316.22
A11316.0EEA
119
EUR
A11316.0E
A11316.36
A11316.22
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado ≥99%
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Purity: 99%
CAS No.: 13472-35-0
Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O
Formula Weight: 156.01 (119.98anhy)
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149209
Fórmula:
NaH₂PO₄·2H₂O Ponto de ebulição: ∼650 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 60 °C Densidade: 1,910 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149209 Número CAS: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 ALCANCE: 01-2119489796-13 Merck Index: 14,8660 |