Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
271750010 271750025 271750100
ACRO271750010EA 59 EUR
ACRO271750010 ACRO271750025 ACRO271750100
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado 99+% para análise
Dihidrogenoortofosfato de sódio dihidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·2H₂O
Ponto de ebulição: ? 650 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149209
Número CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %