Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71507-1KG 71507-250G
SIAL71507-1KGEA 330 EUR
SIAL71507-1KG SIAL71507-250G
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149208
Número CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM