Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
567549-1 567549-250
567549-1EA 337 EUR
567549-1 567549-250
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, Millipore®
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149208
Número CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM