Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06575.1000 1.06575.9025
1.06575.1000EA 86.4 EUR
1.06575.1000 1.06575.9025
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Fórmula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso Molecular: 268.07 g/mol
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149180
Número CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Assay (acidimetric) 98.0 - 102.0 %
Identity passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS