Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
0348-1KGEA 155 EUR
0348-1KG 0348-2.5KG 0348-500G 0348-12KG 0348-50KG
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado ACS
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Fórmula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso Molecular: 268.07 g/mol
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149180
Número CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 8.7 – 9.3
Purity (as is) 98 – 102%
Sulphate ≤0.005%