Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
424385000 424380010 424380050
ACRO424385000EA 46.1 EUR
ACRO424385000 ACRO424380010 ACRO424380050
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 98+% ACS
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Fórmula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso Molecular: 268.07 g/mol
Ponto de Fusão: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149180
Número CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Appearance Colorless to white Granular powder or crystals
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %