Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 46.1 EUR
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado 99+% para análise
Hidrogenoortofosfato de di-sódio heptahidratado
Fórmula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso Molecular: 268.07 g/mol
Ponto de Fusão: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149180
Número CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm