Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
28029.292EA 55.8 EUR
28029.292 28029.235 28029.260 28029.320 28029.460
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·2H₂O
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149182
Número CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Identification Passes test
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 9.0 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm