Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado ≥99.5% (por acidimetria), EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
1.06580.0500EA 52.3 EUR
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado ≥99.5% (por acidimetria), EMSURE® para análise, Supelco®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·2H₂O
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149182
Número CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %